Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36902 Shoes
Codice prodotto. 15620798
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
Dimensione della confezione:
1 paio
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15620798 38 1 paio
15600798 36 1 paio
15610798 37 1 paio
15630798 39 1 paio
15640798 40 1 paio
15650798 41 1 paio
15660798 42 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15620798 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 36902/38
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ESD dissipative shoe includes PU-sole with high slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Smooth leather white
  • Slip resistance PU outsole sole
  • 2 replaceable Reflexor™ insoles (article no. 3565/ 3567)
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • 3 adjustable instep straps
  • velcro fastening
  • Hand-sewn seam
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Colore White
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 38
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 36902