Learn More
Cole-Parmer™ Refrigerant Pack Phase Change Gel
Codice prodotto. 12368717 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
16.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) parte esterna Dimensione della confezione
12368717 16.5 cm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12368717 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0634782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.80€
    46.93€ / pezzi 12
    Risparmia 1.87€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-tech phase change formula refrigerant packs are ideal for products requiring an accurate, consistent temperature. Cole-Parmer™ Refrigerant Pack Phase Change Gel material returns to gel state when thawed.
  • Manufactured with a laminated, metallized film exterior to resist punctures and provide a radiant heat barrier
  • Nontoxic and reusable
  • Phase change formula lasts 15% longer than standard gel
Specifica
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 16.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 19.1 cm
Size 24 oz.
Altezza (sistema metrico) esterno 2.5 cm
Peso (sistema metrico) 680 g
Temperature Range (Metric) -23°C to Ambient
Materiale Phase Change Gel