Learn More
Cole-Parmer™ Refrigerant Pack Phase Change Gel
Codice prodotto. 12348717 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C (30°F)
-23°C
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
12348717 -1°C (30°F) pezzi 6
12378717 -23°C pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12348717 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0634776
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep sensitive materials at the right temperature. Returns to gel state when thawed.
  • Phase change formula lasts 15% longer than standard gel packs
  • Four formulations from 32 to -10°F (0 to -23°C)
  • Nontoxic and reusable
Specifica
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 19.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 10.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 7.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 26.7 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 1.18 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 3 cm
Peso (sistema imperiale) 48 oz.
Peso (sistema metrico) 1360 g
Capacità (sistema metrico) 1419.5 mL
Descrizione Phase Change Cold Pack, Soft, 30F, 48 oz
Temperature Range (Metric) -1°C (30°F)
Dimensions (LxWxH) 26.7 x 19.7 x 3 cm