Learn More
Grant Instruments™ Grant R Series Refrigeration Unit
Beskrivelse
- Choice of two base refrigeration units and four heated circulators, temperature range -47ºC to 100ºC (model dependent)
- Stability: Up to ±0.01ºC
- No spill valved frontdrain
- Safe - water freeze protection thermostat and 27 bar high pressure switch
- 3 preset programs
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 20 L |
| Temperature Range | -30°C to +100°C |
| Width (Metric) | 390 mm |
| Height (Metric) | 530 mm |
| Depth (Metric) Interior | 490 mm |
| Voltage | 120/230 V |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?