Learn More
Reg1B Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18608657 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18608657 100 μg 100µL
18658666 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18608657 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299850100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Reg1B Polyclonal specifically detects Reg1B in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Reg1B
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene lithostathine-1-beta, Pancreatic stone protein 2, pancreatic threadprotein), PSPS2PSP-2, regenerating islet-derived 1 beta, Regenerating islet-derived protein 1-beta, Regenerating protein I beta, REGH, REGLREG-1-beta, secretory pancreatic stone protein 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Reg1B (Accession#: NP_006498.1; Met 1-Asn 166)
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5968
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus