Learn More
Regadenoson, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493776
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493776 25 mg 25mg
16490738 5 mg 5mg
16468308 10 mg 10mg
16444197 50 mg 50mg
16410376 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16493776 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0168
MedChemExpress Regadenoson (CVT-3146) is a potent and selective A2A adenosine receptor agonist, with Kis of 290 and 1120 nM for rat and pig adenosine A2A receptor, respectively.
Regadenoson is selective for the adenosine A2A receptor over adenosine A1 and A2B receptors, and shows 13-fold selectivity over the human adenosine A1 receptor. Regadenoson is a vasodilator stress agent has shifted the landscape of vasodilator myocardial perfusion imaging. Regadenoson increases blood-brain barrier (BBB) permeability in rodents.
Specifica
Materiale o nome chimico Regadenoson
CAS 313348-27-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H18N8O5
Quantità 25 mg
Sinonimo CVT-3146
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (128.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N4N=CC(C(NC)=O)=C4)N=C3N)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 390.35
Peso formulazione 390.35
Percent Purity 98.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only