Learn More
Ismatec™ Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltic Pumps
Codice prodotto. 16357656
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
24 mL/min.
35 mL/min.
43 mL/min.
Canali:
2
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Canali unitSize
16357656 24 mL/min. 3 Pezzo
16669762 24 mL/min. 4 Pezzo
16619762 35 mL/min. 2 Pezzo
16639762 35 mL/min. 3 Pezzo
16659762 35 mL/min. 4 Pezzo
16609762 43 mL/min. 2 Pezzo
16649762 43 mL/min. 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16357656 Fornitore Ismatec™ N. del fornitore ISM4312
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Independently control flow and direction of each channel via keypad or PC
  • Flow rate 0.001 to 35 mL/min per channel
  • Flow rate depends on drive rpm and tubing size
  • USB interface for quick connection to a PC
  • Flexibility of bidirectional flow in each channel
Specifica
Accuracy ±1%
Canali 3
Control Type Digital Variable Speed
Portata 24 mL/min.
Maximum Pressure 14.5 psi
Reversible Yes
N. di rulli 12
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz