Learn More
Regorafenib Monohydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 30051061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051061 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051061 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3873.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Regorafenib Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Regorafenib Monohydrate
CAS 1019206-88-2
Nomi componenti o analita Regorafenib Monohydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H15 Cl F4 N4 O3 . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-, hydrate (1:1), Regorafenib Monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
SMILES O.CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1
IUPAC Name 4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]-3-fluorophenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 500.8307
Quantità 250 mg
Peso formulazione 500.0874 g/mol