Learn More
Reichert™ Rifrattometri portatili Rhino di lunga durata per fluidi automobilistici
Marca:  Reichert™ 81000-05
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11878611
  • 312.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Duo-Chek models test engine coolant and battery charge in factory and field use—fully IP67 water rresistant, dustproof, and impact resistant
Order Info
Rhino Model for Industrial Fluid Testing is also available; see Cat. No. RE-10440.