Learn More
Reichert™ Reichert™ Rhino Ultra-Durable Handheld Refractometers
Codice prodotto. 10481825
Cambia vista
Click to view available options
Accuracy:
±0.2
±0.25
Scale Range:
Da 0 a 30%
Da 0 a 50% Brix
Da 50 a 90% Brix
Incrementi:
0.2 e 0.5
0.2%
0.25%
Indice di rifrazione:
Da 1.333 a 1.3811
Da 1.333 a 1.42
Da 1.4201 a 1.5177
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Accuracy Scale Range Incrementi Indice di rifrazione Dimensione della confezione
10481825 ±0.2 Da 50 a 90% Brix 0.2% Da 1.4201 a 1.5177 Pezzo
10309714 ±0.25 Da 0 a 50% Brix 0.25% Da 1.333 a 1.42 Pezzo
10546475 ±0.2 Da 0 a 30% 0.2 e 0.5 Da 1.333 a 1.3811 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10481825 Fornitore Reichert™ N. del fornitore 137533L0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    232.79€ / pezzi 1
    Risparmia 51.21€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Designed specifically for rugged factory and field use—fully IIP67 water rresistant, dustproof, and impact resistant
  • La compensazione automatica della temperatura elimina la necessità di tabelle di correzione della temperatura
  • Le scale degli strumenti e dei componenti ottici sono sigillate in modo permanente all'interno del corpo del rifrattometro
  • Le scale ingrandite sono caratterizzate da contrassegni e divisioni di facile lettura per letture reali e risultati accurati
  • I modelli sono offerti con scale Brix da 0 a 30, da 0a 50 e dal 50 al 90%
Order Info
Modello Rhino per test di fluidi industriali disponibile; vedere cod. prod. RE-10440.
Specifica
Tipo Handheld Ultra-durable Refractometer
Scale Range Da 50 a 90% Brix
Indice di rifrazione Da 1.4201 a 1.5177
Modello BRIX 90
Accuracy ±0.2
Incrementi 0.2%
Da utilizzare con (applicazione) Fluidi da taglio per l'industria, alimenti e bevande, sostanze chimiche, farmaceutiche e industriali
Certificazione/Conformità IP 67