Learn More
Reichert™ Reichert™ Rhino Ultra-Durable Handheld Refractometers
Codice prodotto. 10546475
Click to view available options
Accuracy:
±0.2
±0.25
Scale Range:
Da 0 a 30%
Da 0 a 50% Brix
Da 50 a 90% Brix
Incrementi:
0.2 e 0.5
0.2%
0.25%
Indice di rifrazione:
Da 1.333 a 1.3811
Da 1.333 a 1.42
Da 1.4201 a 1.5177
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10546475
Marca: Reichert™ 137530L0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed specifically for rugged factory and field use—fully IIP67 water rresistant, dustproof, and impact resistant
  • La compensazione automatica della temperatura elimina la necessità di tabelle di correzione della temperatura
  • Le scale degli strumenti e dei componenti ottici sono sigillate in modo permanente all'interno del corpo del rifrattometro
  • Le scale ingrandite sono caratterizzate da contrassegni e divisioni di facile lettura per letture reali e risultati accurati
  • I modelli sono offerti con scale Brix da 0 a 30, da 0a 50 e dal 50 al 90%
Order Info
Modello Rhino per test di fluidi industriali disponibile; vedere cod. prod. RE-10440.
Specifica
Tipo Handheld Ultra-durable Refractometer
Scale Range Da 0 a 30%
Indice di rifrazione Da 1.333 a 1.3811
Accuracy ±0.2
Risoluzione 0.1%
Incrementi 0.2 e 0.5
Da utilizzare con (applicazione) Fluidi da taglio per l'industria, alimenti e bevande, sostanze chimiche, farmaceutiche e industriali
Certificazione/Conformità IP 67
Dimensioni (L x P x A) 9.7 x 1.5 x 1.5 in. (246.3 x 38.1 x 38.1 mm)
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 38.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 246.3 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm