Learn More
Brady™ Reinforced Barricade Tape
Marca:  Brady™ 091104
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29700kg
Codice prodotto. 11701955
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
1 Roll
Black, Yellow
75.00 mm
Super strong barricade tape
Reinforced Barricade Tape
1000 m