Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 0.369 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Round |
| Testo visualizzato | Use Eye Protection |
| Product Type | Mandatory Safety Sign |
| Colore | White on Blue |