Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Warning Sign
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 300-TRI 200-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Reinforced Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Variety of applications both indoors and outdoors |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Spessore | 0.369 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Vedi altri risultati |