Learn More
rel-(1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30422019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30422019 250 mg
30418067 500 mg
30419378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30422019 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR160711250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 876-05-1
Formula molecolare C7H10O4
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Sinonimo rel-(1R,3S)-1,3-Cyclopentanedicarboxylic Acid, 1,3-cis-Cyclopentanedicarboxylic Acid, NSC 42324, NSC 45402, cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-1,3-Cyclopentanedioic Acid
IUPAC Name (1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico rel-(1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic Acid
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H10O4/c8-6(9)4-1-2-5(3-4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
Peso formulazione 158.0579