Learn More
rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 87679-58-1 |
| Formula molecolare | C9H15NO2 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCCC[C@@H]2N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.22 |