Learn More
rel-N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]methyl]-2-oxazolyl]-1H-indazol-6-yl]-2-methoxy-3-pyridinyl]methanesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30242994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30242994 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30242994 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG7974301MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rel-N-(5-(4-(5-(((2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl)methyl)-2-oxazolyl)-1H-indazol-6-yl)-2-methoxy-3-pyridinyl)methanesulfonamide
CAS 1254036-66-2
Formula molecolare C24H28N6O5S
Quantità 1 mg
Sinonimo GSK 2292767;
InChI Formula InChI=1S/C24H28N6O5S/c1-14-11-30(12-15(2)34-14)13-18-9-26-23(35-18)19-5-16(6-21-20(19)10-27-28-21)17-7-22(29-36(4,31)32)24(33-3)25-8-17/h5-10,14-15,29H,11-13H2,1-4H3,(H,27,28)/t14-,15+
SMILES COc1ncc(cc1NS(=O)(=O)C)c2cc(c3oc(CN4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4)cn3)c5cn[nH]c5c2
IUPAC Name N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]methyl]-1,3-oxazol-2-yl]-1H-indazol-6-yl]-2-methoxypyridin-3-yl]methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 512.58
Peso formulazione 512.1842