Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Codice prodotto. 18122254 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18122254 5 mg 5mg
18711134 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18122254 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2265055MG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1328.25€ / 5mg
    Risparmia 76.75€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Applications: In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specie ospite Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Mammal
Componenti NF-kB p65 (Ser276) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKQLRRPSDRELSE (p65 sequence: QLRRPSDRELSE). Molecular weight: 3830; Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
Da utilizzare con (applicazione) Blocking/Neutralizing, Functional (Inhibition), In vivo assay
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 5 mg
Product Type RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Inibitori RelA/NFkB p65 [p Ser276]
Forma Lyophilized
For Research Use Only