Learn More
R&D Systems™ RelA/NFkB p65 [p Ser529, p Ser536] Inhibitor Peptide Set
Codice prodotto. 18789733 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18789733 2 mg 2mg
18780004 - 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18789733 missing translation for 'mfr' R&D Systems™ missing translation for 'supplierNo' NBP229321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.27€
    955.50€ / 2mg
    Risparmia 189.77€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 2 mg
Product Line Novus
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.