Description
Il modulo relè ION-LINE è in grado di distinguere tra gli stati di avviso, livello di allarme 1, livello di allarme 2 e mancanza di rete e di trasmetterli a un sistema di gestione degli edifici tramite contatti separati a potenziale zero, come contatti normalmente aperti o normalmente chiusi. La fornitura comprende 1 spina per il cablaggio del cliente per uno dei quattro stati.
I contatti di commutazione sono utilizzati per collegare un segnale a un sistema di gestione degli edifici. L'integrazione diretta in una centrale di allarme antincendio (FACP) non è consigliata o può essere effettuata solo in consultazione con il responsabile del sistema.
Spécification
Spécification
| Profondità (sistema metrico) esterno | 94 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Alarm Detection and Differentiation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 57 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 2205 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1 kg |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 130 mm |
| Product Type | Relay Module |
For indoor use only.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.