Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent
Codice prodotto. 12647539
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
E. coli Polyvalent 2
E. coli Polyvalent 3
E. coli Polyvalent 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
12647539 E. coli Polyvalent 4 Pezzo
12627539 E. coli Polyvalent 2 Pezzo
12637539 E. coli Polyvalent 3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12647539 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R30955101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    121.15€ / pezzi 1
    Risparmia 142.85€
    54% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.
Remel Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent is used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione E. coli Polyvalent 4
Analiti rilevabili E. coli
Tipo Agglutinating Sera
Tipo di imballaggio 2 mL/Vial
Quantità 2 mL
Specificità types O44, O112, O124, O142