Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Haemophilus influenzae
Codice prodotto. 11464069
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Haemophilus influenzae Type A
Haemophilus influenzae Type B
Haemophilus influenzae Type C
Haemophilus influenzae Type D
Haemophilus influenzae Type E
Haemophilus influenzae Type F
Dimensione della confezione:
2mL
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
11464069 Haemophilus influenzae Type B 2mL
12627459 Haemophilus influenzae Type A Pezzo
12653528 Haemophilus influenzae Type E Pezzo
12663528 Haemophilus influenzae Type F Pezzo
12637459 Haemophilus influenzae Type C Pezzo
12643528 Haemophilus influenzae Type D Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11464069 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R30166101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    521.50€ / 2mL
    Risparmia 5.50€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for serological identification of H. influenzae by rapid slide agglutination test and CIE procedures.
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of H. influenzae by rapid slide agglutination test and CIE procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Haemophilus influenzae Type B
Analiti rilevabili H. influenzae
Tipo Agglutinating Sera