Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Codice prodotto. 13255589
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Group A
Group B
Group C
Group D
Group W135
Dimensione della confezione:
2mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione unitSize
13255589 Group C 2mL
13245589 Group A 2mL
11414079 Group D 2mL
13215599 Group B 2mL
13295589 Group W135 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13255589 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R30166901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Group C
Marchio CE Yes
Analiti rilevabili N. meningitidis
Tipo Neisseria Meningitidis Test Kit
Organism Group Group C
Quantità Each
Target Organism Class Neisseria Meningitidis