Learn More
Thermo Scientific™ Siero agglutinante Remel™, Salmonella H
Used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Marca:  Thermo Scientific™ R30160801
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12719290
  • 102.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
03-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Specifica
Specifica
Salmonella
Yes
Antigeni H flagellari di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta
2mL
Agglutinating Sera
Salmonella H (enx)
2mL/Vial