Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O Polyvalent
Codice prodotto. 12627499
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Salmonella O polivalente (gruppo A - G)
Salmonella O polivalente (gruppo A - S)
Dimensione della confezione:
2mL
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
12627499 Salmonella O polivalente (gruppo A - G) Pezzo
11993322 Salmonella O polivalente (gruppo A - S) 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12627499 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R30858101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    154.05€ / pezzi 1
    Risparmia 13.95€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Remel Agglutinating Sera, Salmonella O is used for identification of somatic O antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Set di controllo Positive
Descrizione Salmonella O polivalente (gruppo A - G)
Analiti rilevabili Antigeni O di ceppi di Salmonella per test di agglutinazione su vetrino e/o provetta
Tipo Agglutinating Sera
Materiale Polyvalent
Organism Group Group A-G
Tipo di imballaggio 2 ml/flacone
Quantità 2 ml
Target Organism Class Salmonella O