Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Neisseria
Codice prodotto. 13255659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Tests/Kit
Dimensione della confezione:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13255659 25 Tests/Kit 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13255659 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R21110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    182.35€ / 25 tests
    Risparmia 59.65€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Uses enzyme technology for presumptive identification of Neisseria spp. and Moraxella catarrhalis on selective media.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Neisseria uses enzyme technology for presumptive identification of pathogenic Neisseria spp. and Moraxella catarrhalis isolated on selective media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BactiCard™ Neisseria
Marchio CE Yes
Analiti rilevabili Neisseria species , M. catarrhalis
Tipo Bacticard Neisseria
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Immunoassay Detection
Quantità 25 Tests/Kit
Target Organism Class Pathogenic Neisseria Spp., Moraxella Catarrhalis