Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Strep
Codice prodotto. 13265659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Tests/Kit
Dimensione della confezione:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13265659 25 Tests/Kit 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13265659 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R21112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    223.54€ / 25 tests
    Risparmia 95.46€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Strep is used for presumptive identification of streptococci and related genera using enzyme technology.
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Strep is used for presumptive identification of streptococci and related genera using enzyme technology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Set di controllo Positive, Negative
Descrizione BactiCard™ Strep
Marchio CE Yes
Analiti rilevabili Clumping Factor and Protein A
Tipo Bacticard for Streptococcus Testing
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Immunoassay Detection
Tipo di imballaggio 1 Kit
Quantità 25 Tests/Kit
Target Organism Class Staphylococcus aureus