Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Codice prodotto. 10413843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Set standard per torbidità
Turbidity Standard 0.5
Turbidity Standard 1.0
Turbidity Standard 2.0
Turbidity Standard 3.0
Turbidity Standard 4.0
Turbidity Standard 5.0
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
10413843 Turbidity Standard 2.0 Pezzo
10036782 Set standard per torbidità 1 set
10108582 Turbidity Standard 4.0 Pezzo
13246239 Turbidity Standard 3.0 Pezzo
11454049 Turbidity Standard 5.0 Pezzo
10026732 Turbidity Standard 0.5 Pezzo
10037212 Turbidity Standard 1.0 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10413843 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R20412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.50€
    76.40€ / pezzi 1
    Risparmia 9.10€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard is packaged in plastic case with a visual comparison card.
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard is packaged in plastic case with a visual comparison card.
  • Tube size is 15 x 103mm and fits in most spectrophotometers
  • Polystyrene technology allows longer shelf life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Turbidity Standard 2.0
Dimensioni dei tubi 15 x 103 mm