missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Middlebrook 7H10 Agar (Dehydrated)

Codice prodotto. 11932652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11932652 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11932652 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R453982

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Isolate and cultivate Mycobacterium spp. using Middlebrook 7H10 Agar.

Isolate and cultivate Mycobacterium spp. using Thermo Scientific™ Remel™ Middlebrook 7H10 Agar (Dehydrated). Dubos and Middlebrook developed media formulations containing oleic acid and albumin which enhanced the growth of tubercle bacilli and protected the organisms against a variety of toxic agents1. In 1958, Middlebrook and Cohn improved the first formulation of oleic acid and albumin agar to obtain 7H10 Agar, which allows faster and more luxuriant growth of Mycobacterium species2.

Isolate and cultivate Mycobacterium spp. using Middlebrook 7H10 Agar.

  • Selective: For Mycobacterium spp from other bacteria due to the presence of malachite-green dye.
  • Allows luxuriant growth of Mycobacterium

This medium is used for qualitative procedures. This medium contains inorganic salts which are essential for the growth of mycobacteria. Malachite-green dye acts as a selective agent which partially inhibits bacteria other than mycobacteria.

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Descrizione Middlebrook 7H10 Agar
Forma Powder
Product Type Agar
Quantità 500 g

REF R09565 requires addition of OADC enrichment, REF R450600.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.