Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Extraction Reagent 2
Codice prodotto. 10402123
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
PathoDx Extraction Reagent 2, 7mL/Vial
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Quantità unitSize
10402123 PathoDx Extraction Reagent 2, 7mL/Vial Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10402123 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R62055
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Remel PathoDx and Extraction Reagent 2 is used with Strep A Latex Agglutination Kit and Strep Grouping Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Descrizione PathoDx Extraction Reagent 2, 7mL/Vial
Marchio CE Yes
Formato Vial
Quantità Each