Learn More
Remetinostat, MedChemExpress
Descrizione
Remetinostat (SHP-141) is a hydroxamic acid-based inhibitor of histone deacetylase enzymes (HDAC) which is under development for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Remetinostat |
| CAS | 946150-57-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H21NO6 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | SHP-141 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 150 mg/mL (463.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=C(OC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 323.34 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only