Learn More
GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Codice prodotto. 17894756
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101.6 x 25.4 mm
31.8 x 22.2 mm
50.8 x 25.4 mm
67 x 7 mm
76.2 x 50.8 mm
9 mm
Diametro (sistema metrico):
25.4 mm
76.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 3000
pezzi 4000
pezzi 8000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
17894756 50.8 x 25.4 mm 25.4 mm pezzi 1000
17884756 67 x 7 mm 25.4 mm pezzi 2000
17884656 67 x 7 mm 76.2 mm pezzi 4000
17814486 101.6 x 25.4 mm 25.4 mm pezzi 1000
17864486 101.6 x 25.4 mm 76.2 mm pezzi 2000
17844276 50.8 x 25.4 mm 76.2 mm pezzi 2000
17824276 76.2 x 50.8 mm 25.4 mm pezzi 1000
17854486 76.2 x 50.8 mm 76.2 mm pezzi 1000
17804286 9 mm 25.4 mm pezzi 4000
17874766 9 mm 76.2 mm pezzi 8000
17884396 31.8 x 22.2 mm 25.4 mm pezzi 1000
17834196 31.8 x 22.2 mm 76.2 mm pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 17894756 Fornitore GA International N. del fornitore AUTR28C11WH
Spedizione stimata: 02-12-2026
Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.
  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Removable
Colore White
Finitura Medium Gloss
Formato Rotolo
Materiale Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Etichette per riga 1 Label
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -76°F to +302°F
Temperature Range (Metric) -60°C to +150°C
Dimensioni (L x P) 50.8 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm