Learn More
Thermo Scientific Chemicals Repaglinide
Codice prodotto. 16691852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16691852
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 135062-02-1 | C27H36N2O4 | 452.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135062-02-1
Formula molecolare C27H36N2O4
Molecular Weight (g/mol) 452.60
Numero MDL MFCD00906179
InChI Key FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
IUPAC Name 2-ethoxy-4-({[(1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]carbamoyl}methyl)benzoic acid
SMILES CCOC1=CC(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C2=CC=CC=C2N2CCCCC2)=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Repaglinide
Punto di fusione 129.0°C to 130.0°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 452.59
compliance-icons
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Hazard Statement
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.