Descrizione
- Made from high quality polypropylene
- Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO8655 |
| Punte compatibili | Corning™ Repetitive Dispensing Pipettor Tips |
| Colore | Red |
| Materiale | Plastic |
| Modello | Repetitive Dispensing Pipettor |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Syringe Tip Adapter |
| Volume (sistema metrico) | 5 to 25 mL |
| Quantità | 25 mL |