Learn More
Gilson™ REPET-TIPS™ Repeater Pipette Tips
Codice prodotto. 15354785 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
10 mL
Graduazioni:
20 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni unitSize
15354785 10 mL 200 μL pezzi 100
15344785 1 mL 20 μL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15354785 Fornitore Gilson™ N. del fornitore F164558
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifically made for the Gilson™ REPETMAN™ positive-displacement electronic pipette, REPET-TIPS™ cover a range of volumes and are recognized by the REPETMAN™ operating system when placed on the pipette.
  • Tip-size encoding system of the REPETMAN™ automatically identifies the REPET-TIP™ attached and displays the appropriate volume on the LCD screen
  • Made of polypropylene
  • Features volume appropriate graduations for precise measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello REPET-TIP™
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in
Lunghezza (sistema metrico) 66 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655
Dichiarazioni di pulizia Yes
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Formato Rack con coperchio incernierato
Quantità 100 Tips
Product Type Repeater Pipette Tips
Codice colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Repetman
Graduato Yes
Product Line REPET-TipS
Materiale Polipropilene
Graduazioni 200 μL