Descrizione
- Non-sterile
- Available in 1 and 10mL volumes
- Aids in positive displacement pipetting
- Provided in packs of 100
Specifica
Specifica
| Descrizione | Pipette tips |
| Volume (sistema metrico) | 1.0 mL |
| Sterilità | Non sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipetting |
| Stile punta | Positive Displacement |
| Quantità | 100/pk |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Repetman |
| Product Line | Repetman |