Learn More
Rephile™ RephiSolo P Pack 3
Codice prodotto. 15489719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Water Purification System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15489719 Water Purification System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15489719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    218.24€ / pezzi 1
    Risparmia 51.21€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This product is designed to remove the most of the particles, organic compounds and chlorine from tap water to protect RO membranes.
RephiDuo P Pack 3 for Elix™ and Rios™ systems. Comparable to PR0G00003.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • AFS 8/8D/16/16D™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Water Purification System
Tipo Cartidge Kit