Learn More
Hanna Instruments™ Replacement Battery for AmpHel™ Electrodes
Codice prodotto. 11554537
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AmpHel Electrodes w/ Replaceable Battery
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11554537 AmpHel Electrodes w/ Replaceable Battery Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11554537 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI740031
Do not throw away an electrode when the battery is exhausted. Hanna Instruments™ Replacement Battery for AmpHel™ Electrodes are replaceable batteries on an electrode cable to provide a longer life for AmpHel™ electrodes with a replaceable battery.
Specifica
Tipi di connettore Electrode cable
Descrizione 1000 hr battery life
Tipo Replacement Battery
Da utilizzare con (apparecchiatura) AmpHel Electrodes w/ Replaceable Battery