Learn More
Heathrow Scientific™ Replacement Blades for Box Top Dispenser
Codice prodotto. 16390402 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
23 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16390402 23 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16390402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.10€
    13.10€ / pezzi 1
    Risparmia 2.00€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Three pack of replacement blades for box top dispenser
For use with Parafilm Box Top
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Product Type Blade
Da utilizzare con (applicazione) Cutting
Size 23 x 19 x 25 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.91 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Parafilm Box Top
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Quantità 3