Learn More
UVP Replacement Bulbs
Specifica
Specifica
| Tensione | 115 V |
| Wattage | 6 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Dimensioni (L x P) | 9.5 x 2.8 in. (24.1 x 7.1 cm) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Models UVGL-48, ML-49, UVG-47 UV Lamp |
| Include | Replacement 6 W tube |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24.1 cm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.8 in. |
| Vedi altri risultati |