Learn More
Fisherbrand™ Replacement Burner Head
Codice prodotto. 11769777 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Meker Burner
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11769777
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guarantees a stable and regular flame.
  • For use with Meker burners
  • Grill pattern
  • Manufactured from nickel-plated steel
Specifica
Product Type Burner Head
Da utilizzare con (apparecchiatura) Meker Burner
Materiale Nickel-plated Steel
Da utilizzare con (applicazione) Stable and Regular Flame