Learn More
3M™ Replacement Clear Acetate Goggle Lens
Codice prodotto. 15779807 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
3M™ Safety Goggles 2890A / 2890SAS
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15779807 3M™ Safety Goggles 2890A / 2890SAS pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15779807 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000061925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    190.20€ / pezzi 20
    Risparmia 88.80€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
3M™ Replacement Clear Acetate Goggle Lens for use with 3M™ Safety Goggles 2890A / 2890SAS.
  • Replacement acetate lens for 3M™ Safety Goggles 2890A / 2890SAS
  • Increased durability with an extremely scratch resistant coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Tint Clear
Product Type Replacement Lens
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3M™ Safety Goggles 2890A / 2890SAS
Lens Material Acetate