Learn More
Fisherbrand™ Replacement Deuterium Lamp for Agilent UV and Visible HPLC Detector
Codice prodotto. 15192738
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1100 DAD, 8453 HPLC Detector
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15192738 1100 DAD, 8453 HPLC Detector Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15192738 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 1194112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    804.45€ / pezzi 1
    Risparmia 105.55€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Replacement Deuterium Lamp for Agilent UV and Visible HPLC Detector has 2000 hours or 12 months shelf life.
  • Long life
  • Drop-in OEM replacement
  • Traceable by serial number
Compliance
WEEE and ROHS compliant
Specifica
Sorgente luminosa Deuterium
Peso (sistema imperiale) 0.36 lb.
Peso (sistema metrico) 0.16 kg
Descrizione Item 14-500-721 is comparable to Agilent part number 2140-0605.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1100 DAD, 8453 HPLC Detector
Product Type Detector Lamp