Learn More
Fisherbrand™ Replacement Deuterium Lamp For Shimadzu UV and Visible HPLC Detector
Codice prodotto. 13014120
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Shimadzu HPLC Detector
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13014120 Shimadzu HPLC Detector Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13014120 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 1194126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    899.00€
    680.38€ / pezzi 1
    Risparmia 218.62€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Fisherbrand™ Replacement Deuterium Lamp For Shimadzu UV and Visible HPLC Detector has 2000 hours or 12 months shelf life.
  • Long life
  • Drop-in OEM replacement
  • Traceable by serial number
Order Info
Cat. No. 14-500-725 is comparable to Shimadzu part 228-34016-02.
Compliance
WEEE and ROHS compliant
Specifica
Sorgente luminosa Deuterium
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu HPLC Detector
Product Type Replacement Detector Lamp