Learn More
WTW™ Replacement Flow Through Vessel
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LR 325/001
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Overpressure must not exceed 0.5 bar
- For conductivity measuring cells for applications to prevent air from entering
- Manufactured from stainless steel, for LR 325/001
Specifica
Specifica
| Tipo | Replacement Flow Through Vessel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preventing air entry, closed circuit measurements |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LR 325/001 |