Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Seals for Thermo Scientific™ MicroClick and 8 x 8 PCR Strip Rotors
Codice prodotto. 15145283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
ClickSeal Biocontainment Lid
O-ring
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MicroClick 24 x 2 Rotor
MicroClick 24 x 2 Rotor Lid
MicroClick 30 x 2 and 8 x 8 PCR Strip Rotors
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15145283 O-ring MicroClick 24 x 2 Rotor Lid Pezzo
15165273 ClickSeal Biocontainment Lid MicroClick 24 x 2 Rotor Pezzo
15125263 O-ring MicroClick 30 x 2 and 8 x 8 PCR Strip Rotors Pezzo
15114933 ClickSeal Biocontainment Lid MicroClick 30 x 2 and 8 x 8 PCR Strip Rotors Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15145283 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    113.45€ / pezzi 1
    Risparmia 31.55€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A range of options for secure closure on microcentrifuge rotors to help contain samples.
  • O-rings for inner and outer seals
  • ClickSeal lids for optimal biocontainment
  • Available for a variety of sizes and models
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MicroClick 24 x 2 Rotor Lid
Product Type O-ring