Learn More
Thermo Scientific™ Coperchi rotore per microcentrifuga di ricambio
Combine these replacement microcentrifuge rotor lids with the microcentrifuge rotor.
359.00€ - 364.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10554573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003406
Screw-on Lid
359.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10177222
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75003410
Coperchio di biocontenimento ClickSeal™
364.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Combine Thermo Scientific™ Replacement Microcentrifuge Rotor Lids with the microcentrifuge rotor.
ClickSeal™ Biocontainment Lid:
  • For use with 24 × 1.5/2.0 mL Rotor (75003424), PCR 4 × 8 Rotor (75003440)
  • Unique design clicks when proper seal is made, providing assurance that your samples are securely contained, as well as shortens retrieval time with one click opening
  • With PPSU rotor lid, view contents of rotor for added safety and convenience
Screw-on Lid:
  • For use with 36 × 0.5 mL Rotor (75003436), Dual Row 18 × 2.00.5 mL Rotor (75003418), PCR 8 × 8 Rotor (75003489)
Ordering Information:
Sold individually.