Learn More
Trajan™ Replacement Needle for 5 and 10mL Syringes
Codice prodotto. 11952595
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Removable
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.9 in.
2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.012 in.
0.014 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Lunghezza (sistema imperiale) ago Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione della confezione
11952595 22 G Removable 2 in. 0.014 in. pezzi 5
11911144 23 G Bevel 1.9 in. 0.012 in. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11952595 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 0315233
Spedizione stimata: 30-12-2026
MAde of Stainless steel
For removable-needle syringes or additional replacements, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.028 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.37 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Replacement Needle
Stile del punto dell'ago Removable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe (5 and 10 mL)