Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Codice prodotto. 12917616
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
25 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
Dome
LC
Side Hole or Dome
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.01 in.
0.02 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Lunghezza (sistema imperiale) ago Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
12917616 25 G LC 2 in. 0.01 in. pezzi 5
15268603 23 G Cone 7 in. 0.02 in. pezzi 2
12726317 23 G Bevel 4.52 in. 0.02 in. pezzi 5
15278603 23 G Cone 4.52 in. 0.02 in. pezzi 5
15208613 23 G Side Hole or Dome 2 in. 0.02 in. pezzi 2
12706317 23 G Bevel 2.7 in. 0.02 in. pezzi 5
15298603 23 G Dome 2 in. 0.02 in. pezzi 2
12716317 23 G Bevel 7 in. 0.02 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12917616 Fornitore SGE™ N. del fornitore 039260
Spedizione stimata: 28-12-2026
Stainless steel
  • 0.63mm OD, 0.32mm ID
  • 23 gauge
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.007 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.01 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.25 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Replacement Needle
Stile del punto dell'ago LC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe (1 to 2.5μL)