Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
25 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
Dome
LC
Side Hole or Dome
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.01 in.
0.02 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- 0.63mm OD, 0.32mm ID
- 23 gauge
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.012 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.5 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Replacement Needle |
| Stile del punto dell'ago | Side Hole or Dome |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe (1 to 2.5μL) |